Learn More
Beta-Lumi (-)-Colchicina, TRC
Código de producto. 30005513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005513 100 mg 100 miligramos
30005237 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL474300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6901-13-9
Fórmula molecular C22 H25 N O6
Peso molecular (g/mol) 399.44
Sinónimo Colchicine Imp. C (EP), N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetramethoxy-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahydrobenzo-[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide, N-[(7S,7bR,10aS)-5,6,7,7b,8,10a-Hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide, [7S-(7.alpha.,7bβ,10aβ)]-N-(5,6,7,7b,8,10a-Hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl)acetamide, β-Lumicolchicine, Benzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cycloheptene, acetamide deriv., (-)-β-Lumicolchicine, Lumicolchicine, NSC 221661, NSC 56233, β-Lumi-(-)-colchicine
Nombre IUPAC N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetrametoxi-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahidrobenzo-[a]ciclopenta[3,4]ciclobuta[1,2-c]ciclohepten-7-il]acetamida
SMILES COC1=C[C@H]2[C@@H](C1=O)C3=C2c4c(CC[C@@H]3NC(=O)C)cc(OC)c(OC)c4OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Lumicolchicine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO6/c1-10(24)23-13-7-6-11-8-15(27-3)21(28-4)22(29-5)16(11)17-12-9-14(26-2)20(25)18(12)19(13)17/h8-9,12-13,18H,6-7H2,1-5H3,(H,23,24)/t12-,13+,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1682
Porcentaje de pureza >95%
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.