Learn More
Beta-Lumi (-)-Colchicina, TRC
Código de producto. 30005237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005237 10 mg 10 miligramos
30005513 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL47430010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6901-13-9
Fórmula molecular C22 H25 N O6
Peso molecular (g/mol) 399.44
Sinónimo Colchicine Imp. C (EP), N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetramethoxy-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahydrobenzo-[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide, N-[(7S,7bR,10aS)-5,6,7,7b,8,10a-Hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide, [7S-(7.alpha.,7bβ,10aβ)]-N-(5,6,7,7b,8,10a-Hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl)acetamide, β-Lumicolchicine, Benzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cycloheptene, acetamide deriv., (-)-β-Lumicolchicine, Lumicolchicine, NSC 221661, NSC 56233, β-Lumi-(-)-colchicine
Nombre IUPAC N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetrametoxi-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahidrobenzo-[a]ciclopenta[3,4]ciclobuta[1,2-c]ciclohepten-7-il]acetamida
SMILES COC1=C[C@H]2[C@@H](C1=O)C3=C2c4c(CC[C@@H]3NC(=O)C)cc(OC)c(OC)c4OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Lumicolchicine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO6/c1-10(24)23-13-7-6-11-8-15(27-3)21(28-4)22(29-5)16(11)17-12-9-14(26-2)20(25)18(12)19(13)17/h8-9,12-13,18H,6-7H2,1-5H3,(H,23,24)/t12-,13+,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1682
Porcentaje de pureza >95%