Learn More
Thermo Scientific Chemicals beta-Lapachone, 98 %
Código de producto. 16656032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mg
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16656032 5mg 5 ml
1 options
Código de producto. 16656032 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J67308.#0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
beta-Lapachone, 98 %
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5mg
Descripción Naranja
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
ensayo 98%
CAS 4707-32-8
Fórmula molecular C15H14O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 242,27
Punto de fusión 151-153°
Tipo de producto beta-Lapachone, 98 %
Formulario Sólido