Learn More
beta-Lapachone (> 90%), CTR
Código de producto. 30474826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474826 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30474826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17530050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beta-Lapachone
CAS 4707-32-8
Fórmula molecular C15 H14 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2H-Naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-, 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-2H-naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 2,2-Dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-dione, ARQ 501, MB 12066, NSC 26326, NSC 629749, SL 11001, β-Lapachone
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-15(2)8-7-11-13(17)12(16)9-5-3-4-6-10(9)14(11)18-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
SMILES CC1(C)CCC2=C(O1)c3ccccc3C(=O)C2=O
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-3,4-dihidrobenzo[h]cromeno-5,6-diona
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943