Learn More
Ácido beta-cetoglutárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Ketoglutaric Acid |
| CAS | 542-05-2 |
| Fórmula molecular | C5 H6 O5 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 3-oxo-Glutaric Acid, β-oxo-Glutaric Acid, 1,3-Dicarboxyacetone, 3-Ketoglutaric Acid, 3-Oxoglutaric Acid, 3-Oxopentanedioic Acid, Acetone-1,3-dicarboxylic Acid, s-Acetonedicarboxylic Acid, β-Oxoglutaric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)CC(=O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-oxopentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.098 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0215 |