Learn More
Sal de clorhidrato beta-isotipendilo, TRC
Código de producto. 30400950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400950 10 mg
30389648 50 mg
30392120 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI90275110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132962-42-6
Fórmula molecular C16 H19 N3 S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 321.8681
Sinónimo 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine, N,N,β-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine, 10-(2-dimethylamino-1-methylethyl)-, monohydrochloride (6CI), N,N,β-Trimethyl-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-ethanamine Hydrochloride, β-Isothipendyl Hydrochloride
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2-pirido[3,2-b][1,4]benzotiacina-10-ilpropán-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CC(CN(C)C)N1c2ccccc2Sc3cccnc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Isothipendyl Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(11-18(2)3)19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1066