Learn More
Beta-ionona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445413 100 g 100 g
11455413 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445413 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13400.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-77-6 | C13H20O | 192.302 g/mol
It is an important fragrance chemical used in perfumery. The combination of α-ionone and β-ionone is characteristic of the scent of violets and used with other components in flavoring to recreate their scent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante fragancia química utilizada en perfumería. La combinación de α-ionona y β-ionona es característica del aroma de las violetas y se utiliza con otros componentes aromatizantes para recrear su aroma.
Solubilidad
Soluble en agua (0,11 mg/ml a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-77-6
Fórmula molecular C13H20O
Peso molecular (g/mol) 192.302
Número MDL MFCD00001549
Clave InChI PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PubChem CID 638014
ChEBI CHEBI:32325
Nombre IUPAC (E)-4-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)but-3-en-2-ona
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Ionone
Punto de fusión -49°C
Densidad 0.943
Punto de ebullición 126°C to 128°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Índice de refracción 1.52
Cantidad 100 g
Beilstein 1909544
Índice Merck 14,5056
Información de solubilidad Soluble in water (0.11mg/mI at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.3
Porcentaje de pureza 96%