Learn More
Fentermina beta-hidroxila, TRC
Código de producto. 30136210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136210 25 mg 25 miligramos
30005857 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95404025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34405-42-0
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.23
Sinónimo α-(1-Amino-1-methylethyl)-benzyl Alcohol, α-(1-Amino-1-methylethyl)benzenemethanol, (2-Hydroxy-1,1-dimethyl-2-phenylethyl)amine, (±)-α-(1-Methyl-1-aminoethyl)benzyl Alcohol, 2-Phenyl-1,1-dimethylethanolamine, NSC 17705;
Nombre IUPAC 2-amino-2-metil-1-fenilpropan-1-ol
SMILES OC(C(C)(N)C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Hydroxyl Phentermine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-10(2,11)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,12H,11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.1154
Porcentaje de pureza >95%