Learn More
Ácido beta-hidroxiisovalérico, TRC
Código de producto. 30134385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134385 50 g 50 g
30132731 1 g 1 g
30008187 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94360550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-08-1
Fórmula molecular C5 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Sinónimo Butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl-, Butyric acid, 3-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Methyl-3-hydroxybutyric acid, β-Hydroxy-β-methylbutyric acid, β-Hydroxyisovaleric acid
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)(O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Hydroxyisovaleric Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063