Learn More
Ácido beta-hidroxiisovalérico-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Hydroxyisovaleric Acid-d8 |
| CAS | 123743-99-7 |
| Fórmula molecular | C5H2D8O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-3-methylbutanoic Acid-d8, 3-Hydroxy-3-methylbutyric Acid-d8, 3-Hydroxyisovaleric Acid-d8, β-Hydroxy-β-methylbutyric Acid-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 126.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1132 |