Learn More
Beta-hidroxi-tiroxina (>90%), TRC
Código de producto. 30402619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402619 10 mg -
30399712 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH96360010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107849-54-7
Fórmula molecular C15H11I4NO5
Peso molecular (g/mol) 792.87
Sinónimo β-[3,5-Diiodo-4-(3,5-diiodo-4-hydroxyphenoxy)phenyl]serine, Levothyroxine beta-Hydroxy Impurity, Levothyroxine beta-Hydroxy T4 Impurity
SMILES IC1=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=CC(C(O)C(N)C(O)=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Hydroxy Thyroxine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11I4NO5/c16-7-3-6(4-8(17)13(7)22)25-14-9(18)1-5(2-10(14)19)12(21)11(20)15(23)24/h1-4,11-12,21-22H,20H2,(H,23,24)/t11-,12?/m0/s1