Learn More
Beta-hidroxitamoxifeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Hydroxy Tamoxifen |
| CAS | 97151-03-6 |
| Fórmula molecular | C26 H29 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanol, γ-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]-, (γZ)-, Benzenepropanol, γ-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]-, (Z)-, (γZ)-γ-[[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]benzenepropanol, Tamoxifen alcohol, β-Hydroxytamoxifen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H29NO2/c1-27(2)18-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-19-28)21-9-5-3-6-10-21/h3-16,28H,17-20H2,1-2H3/b26-25- |
| SMILES | CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCO)/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (Z)-4-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-3,4-difenilbut-3-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 387.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.2198 |