Learn More
Beta-hidroxi-O-(fenilmetil)tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Hydroxy-O-(phenylmethyl)tyrosine |
| CAS | 99208-38-5 |
| Fórmula molecular | C16H17NO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | beta-Hydroxy-O-(phenylmethyl)-tyrosine, 2-Amino-3-(4-(benzyloxy)phenyl)-3-hydroxypropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO4/c17-14(16(19)20)15(18)12-6-8-13(9-7-12)21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14-15,18H,10,17H2,(H,19,20) |
| SMILES | NC(C(O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-hidroxi-3-(4-fenilmetoxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 287.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.1158 |