Learn More
Beta-Guaiene (>85%), TRC
Código de producto. 30180423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180423 50 mg 50 miligramos
30180320 10 mg 10 miligramos
30179958 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180423 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG81100550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-84-6
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo (1S,4S)-1,4-Dimethyl-7-(propan-2-ylidene)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene;(1S,4S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)azulene;(1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-Azulene;Guaia-1(5),7(11)-diene;Guaiene;beta-Guajene;
Nombre IUPAC (1S,4S)-1,4-dimetil-7-propan-2-ilideno-2,3,4,5,6,8-hexahidro-1H-azuleno
SMILES C[C@H]1CCC(=C(C)C)CC2=C1CC[C@@H]2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Guaiene
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878