Learn More
Beta-Glicerofosfato, solución de 200 mM., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444559 100 mL 100 ml
15434559 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62121.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 819-83-0 | C3H9Na2O6P | 218.052 g/mol
β-Glycerolphosphate (Glycerol-2-Phosphate) is used in the development of hydrogels and scaffolds that have applications in tissue engineering and cell growth and differentiation. It has also been used as an additive in isolation mediums, similarly providing available phosphate to the isolate. It is a phosphate group donor in matrix mineralization studies that acts as a protein phosphatase inhibitor. Accelerates calcification in vascular smooth muscle cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El β-Glicerolfosfato (Glicerol-2-Fosfato) se utiliza en el desarrollo de hidrogeles y andamios que tienen aplicaciones en ingeniería de tejidos y crecimiento y diferenciación celular. También se ha empleado como aditivo en los medios de aislamiento, lo que proporciona de manera similar fosfato disponible al aislado. Es un grupo de fostatos donante en estudios de mineralización de matrices que actúa como un inhibidor de la proteína fosfatasa. Acelera la calcificación en las células musculares lisas vasculares.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 819-83-0
Fórmula molecular C3H7Na2O6P
Peso molecular (g/mol) 216.04
Número MDL MFCD00002135 MFCD28134611 MFCD00149083 MFCD00150339 MFCD00002135
Clave InChI AVPCPPOOQICIRJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, disodium glycerol 2-phosphate hydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt, c3h7o6p.2na.h2o, sodium glycerophosphate usan, b-glycerophosphate disodium salt hydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate hydrate 2:1:x, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, ≤1.0 mol % l-alpha-isomer, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, powder, bioreagent, suitable for cell culture, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, ≤2.4 mol % alpha-isomer based on c3h7o6pna2 with x h2o
PubChem CID 131860121
Nombre IUPAC fosfato 1,3-dihidroxipropan-2-il dihidrógeno;sodio
SMILES [Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Glycerophosphate
Color Incolora
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200mM soln.
Forma física Líquido