Learn More
Fosfato de beta-glicerol sal desódica pentahidratado, TRC
Código de producto. 30135464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135464 100 g 100 g
30008261 10 g 10 g
30009650 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG598450100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13408-09-8
Fórmula molecular C3 H7 O6 P . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 216.04
Sinónimo 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), sodium salt, hydrate (1:2:5) (ACI), 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (9CI), Glycerol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt, pentahydrate (8CI), Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium 2-glycerophosphate pentahydrate, Disodium β-glycerin phosphate pentahydrate, Disodium β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate disodium salt pentahydrate, β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
Nombre IUPAC disodio; 1,3-dihidroxipropano-2-ilfosfato
SMILES [Na+].[Na+].OCC(CO)OP(=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Glycerol Phosphate Disodium Salt Pentahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9776