Learn More
Beta-Glucogallina, TRC
Código de producto. 30137121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137121 100 mg 100 miligramos
30012748 25 mg 25 miligramos
30005486 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG416000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13405-60-2
Fórmula molecular C13H16O10
Peso molecular (g/mol) 332.26
Sinónimo [[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]3,4,5-trihydroxybenzoate, 1-Galloyl-beta-D-glucose, 1-(3,4,5-Trihydroxybenzoate) beta-D-Glucopyranose;1-Gallate-beta-D-glucopyranose, 1-Gallate-beta-D-glucose, 1(beta)-O-Galloylglucose, 1-Galloyl-beta-glucose, 1-Galloylglucose, 1-O-Galloyl-beta-D-glucopyranose, 1-O-Galloyl-beta-D-glucose, D-Glucose 1-(3,4,5-trihydroxybenzoate), Gallotannin 1, beta-D-Glucogallin
Nombre IUPAC [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il] 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Glucogallin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O10/c14-3-7-9(18)10(19)11(20)13(22-7)23-12(21)4-1-5(15)8(17)6(16)2-4/h1-2,7,9-11,13-20H,3H2/t7-,9-,10+,11-,13+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.0743