Learn More
Beta-galactosil-C18-ceramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Galactosyl-C18-ceramide |
| CAS | 36271-49-5 |
| Fórmula molecular | C42 H81 N O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+/t35-,36+,37+,39-,40-,41+,42+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | N-[(E,2S,3R)-3-hidroxi-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioctadec-4-en-2-il]octadecanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 728.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 727.5962 |