Learn More
Ácido beta-Formilpropiónico, TRC
Código de producto. 30012554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012554 2.5 mg 2.50 miligramo
30005589 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012554 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7009352.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 692-29-5
Fórmula molecular C4 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Sinónimo Butanoic acid, 4-oxo-, Succinaldehydic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Oxobutanoic acid, 3-Formylpropanoic acid, 3-Formylpropionic acid, 4-Oxobutyric acid, Butyraldehydic acid, Propanoic acid, 3-formyl-, Succinic acid semialdehyde, Succinic semialdehyde, β-Formylpropionic acid, γ-Oxybutyric acid
Nombre IUPAC Ácido 4-oxobutanoico
SMILES OC(=O)CCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Formylpropionic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-4(6)7/h3H,1-2H2,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0317
Porcentaje de pureza >95%