Learn More
Beta-estradiol precipitable por digitonina. MP Biomedicals
Código de producto. 11498020 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11498020 1 g
1 options
Código de producto. 11498020 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210165601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beta-Estradiol
Nombre de nota Precipitable por Digitonin.
CAS 50-28-2
Fórmula molecular C18H24O2
Cantidad 1 g
Sinónimo estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
Clave InChI VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 272.388
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.4