Learn More
beta-Estradiol, 99 % (peso seco), ca. 3 % agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366656 1 g 1 g
11376656 5 g 5 g
11386656 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03801.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.55€
    48.65€ / 1 g
    Ahorro 9.90€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50-28-2 | C18H24O2 | 272.388 g/mol
β-Estradiol is the major estrogen secreted by the premenopausal ovary. It acts as an estrogenic hormone receptor (ER) agonist and activator of PI 3-kinase. Further, it is used in the treatment of infertility in women, prostate cancer and breast cancer. It is also employed as an agent of stimulating female puberty induction, as in the treatment of delayed puberty caused by hypogonadism or Turner's syndrome. In addition to this, it is used as part of the hormone replacement therapy for transgender women.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El β-estradiol es el principal estrógeno secretado por el ovario en su fase premenopáusica. Actúa como agonista del receptor hormonal estrogénico (ER) y como activador del fosfoinositol (PI) 3-quinasa. Se utiliza para tratar la infertilidad en las mujeres, el cáncer de próstata y el cáncer de mama. También se emplea como estimulante en la inducción de la pubertad femenina, por ejemplo, en el tratamiento de la pubertad tardía causada por el hipogonadismo o el síndrome de Turner. Además de esto, se utiliza como parte de la terapia de reemplazo hormonal para mujeres transgénero.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, etanol, agua, solución salina tamponada con fosfato, dimetilformamida, acetona, dioxano e hidróxidos alcalinos. Ligeramente soluble en aceites vegetales.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-28-2
Fórmula molecular C18H24O2
Peso molecular (g/mol) 272.388
Número MDL MFCD00003693
Clave InChI VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Sinónimo estradiol, beta-estradiol, 17beta-estradiol, oestradiol, dihydrofolliculin, estrace, ovocyclin, progynon, dihydrotheelin, dihydroxyestrin
PubChem CID 5757
ChEBI CHEBI:16469
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Estradiol
Punto de fusión 175°C to 178°C
Notas del porcentaje del ensayo (dry wt.), ≈3% water
Cantidad 1 g
Beilstein 1914275
Índice Merck 14,3703
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol ,water,phosphate buffer saline,dimethyl formamide,acetone,dioxane and alkali hydroxides. Slightly soluble in vegetable oils.
Rotación óptica +79° (c=1 in Dioxane)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.39
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • beta-Estradiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P263-Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Estradiol-17b