Learn More
3,17-dipropionato de beta-estradiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17-beta-Estradiol 3,17-dipropionate |
| CAS | 113-38-2 |
| Fórmula molecular | C24 H32 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Estradiol Dipropionate, [(8R,9S,13S,14S,17S)-13-Methyl-17-propanoyloxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] propanoate, 17-beta-Estradiol 3,17-dipropionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H32O4/c1-4-22(25)27-16-7-9-17-15(14-16)6-8-19-18(17)12-13-24(3)20(19)10-11-21(24)28-23(26)5-2/h7,9,14,18-21H,4-6,8,10-13H2,1-3H3/t18-,19-,20+,21+,24+/m1/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(OC(=O)CC)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [(8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-17-propanoiloxi-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-il] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 384.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.2301 |