Learn More
Beta-Estradiol 17-(Beta-D-glucuronuro) Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30010802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010802 5 mg 5 miligramos
30004348 1 mg 1 miligramo
30005659 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8889485MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15087-02-2
Fórmula molecular C24H31NaO8
Peso molecular (g/mol) 470.49
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)C([O])=O)([H])[C@@]4([H])[C@@](CC1)([H])C5=CC=C(O)C=C5CC4.[Na]
Spécification
Nombre del producto químico o material beta-Estradiol 17-(beta-D-Glucuronide) Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.