Learn More
Beta-Estradiol 17-(Beta-D-glucuronuro) Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30004348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004348 1 mg 1 miligramo
30010802 5 mg 5 miligramos
30005659 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8889481MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15087-02-2
Fórmula molecular C24H31NaO8
Peso molecular (g/mol) 470.49
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)C([O])=O)([H])[C@@]4([H])[C@@](CC1)([H])C5=CC=C(O)C=C5CC4.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Estradiol 17-(beta-D-Glucuronide) Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Porcentaje de pureza >95%