Learn More
Beta-elemeno (10 mg/ml en etanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Elemene |
| CAS | 515-13-9 |
| Fórmula molecular | C15 H24 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (-)-b-Elemene, levo-b-Elemene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24/c1-7-15(6)9-8-13(11(2)3)10-14(15)12(4)5/h7,13-14H,1-2,4,8-10H2,3,5-6H3/t13-,14+,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=C)[C@@H]1CC[C@@](C)(C=C)[C@@H](C1)C(=C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 204.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.1878 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10 mg/mL |