Learn More
beta-D-Ribofuranosa 1,2,3,5-tetraacetato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475877 5 g 5 g
11485877 25 g 25 g
11495877 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24426.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13035-61-5 | C13H18O9 | 318.278 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13035-61-5
Fórmula molecular C13H18O9
Peso molecular (g/mol) 318.278
Número MDL MFCD00005358
Clave InChI IHNHAHWGVLXCCI-FDYHWXHSSA-N
Sinónimo beta-d-ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate, tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-beta-d-ribofuranose, tetraacetylribose, 1,2,3,5-tetraacetyl-.-d-ribofuranose, tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetraacetyl-beta-d-ribofuranose, 1,2,3,5-tetra-o-acetyl-b-d-ribofuranose, .beta.-d-ribofuranose, tetraacetate, ribofuranose, tetraacetate, .beta.-d
PubChem CID 83064
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-3,4,5-triacetiloxioxolan-2-il]metil acetato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Ribofuranose 1,2,3,5-tetraacetate
Punto de fusión 80°C to 83°C
Cantidad 5 g
Beilstein 94078
Rotación óptica −13±0.5° (c=2.4 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.28
Porcentaje de pureza ≥98%