Learn More
Octaacetato de beta-D-maltosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479863 25 g 25 g
11459863 1 g 1 g
11469863 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479863 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12988.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22352-19-8 | C28H38O19 | 678.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22352-19-8
Fórmula molecular C28H38O19
Peso molecular (g/mol) 678.593
Número MDL MFCD00079432
Clave InChI WOTQVEKSRLZRSX-FKNZMNJBSA-N
Sinónimo Octa-O-acetyl-beta-D-maltose
PubChem CID 126963554
Nombre IUPAC [(2S,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetiloxi-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]metil acetato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Maltose octaacetate
Punto de fusión 157°C to 160°C
Cantidad 25 g
Beilstein 79279
Rotación óptica +65° (c=10 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.6
Porcentaje de pureza 98%