Learn More
beta-D-glucosil C4-ceramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-D-Glucosyl C4-Ceramide |
| CAS | 111956-45-7 |
| Fórmula molecular | C28 H53 N O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | β-D-Glucosyl C4-Ceramide, [R-[R*,S*-(E)]]-N-[1-[(β-D-Glucopyranosyloxy)methyl]-2-hydroxy-3-heptadecenyl]butanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H53NO8/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-22(31)21(29-24(32)17-4-2)20-36-28-27(35)26(34)25(33)23(19-30)37-28/h16,18,21-23,25-28,30-31,33-35H,3-15,17,19-20H2,1-2H3,(H,29,32)/b18-16+/t21-,22+,23+,25+,26-,27+,28+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)NC(=O)CCC |
| Nombre IUPAC | N-[(E,1S,2R)-2-hidroxi-1-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)tetrahidropiran-2-il]oximetil]heptadec-3-enil]butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 531.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 531.3771 |