Learn More
Pentaacetato de beta-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30402274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402274 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30402274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG596500100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Glucose pentaacetate
CAS 604-69-3
Fórmula molecular C16 H22 O11
Cantidad 100 g
Sinónimo β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4,6-pentaacetate (ACI), Glucopyranose, pentaacetate, β-D- (8CI), β-D-Glucopyranose, pentaacetate (9CI), 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl acetate, NSC 214078, Penta-O-acetyl-β-D-glucopyranose, Penta-O-acetyl-β-D-glucose, Pentaacetyl-β-D-glucopyranose, Pentaacetyl-β-D-glucose, Per-O-acetyl-β-D-glucopyranose, Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl acetate, β-D-Glucopyranose peracetate, β-D-Glucopyranoside peracetate, β-D-Glucopyranosyl pentaacetate, β-D-Glucose pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetate β-D-glucopyranose
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxan-2-il]metil acetato
Peso molecular (g/mol) 390.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1162