Learn More
Pentaacetato de beta-D-glucosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464184 50 g 50 g
11474184 250 g 250 g
11454184 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12526.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 604-69-3 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
β-D-Glucose Pentaacetate is used in biochemical reaction and also used as an active pharmaceutical intermediate. Further, it is used to stimulate insulin release in rat pancreatic islets.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Pentaacetati de β-D-glucosa se utiliza en la reacción bioquímica y como un intermediario farmacéutico activo. Además, se utiliza para estimular la liberación de insulina en los islotes pancreáticos de rata.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-69-3
Fórmula molecular C16H22O11
Peso molecular (g/mol) 390.341
Número MDL MFCD00006597
Clave InChI LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Sinónimo beta-d-glucose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, unii-v833p95coc, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, glucopyranose, pentaacetate, .beta.-d, penta-o-acetyl-β
PubChem CID 2724702
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxan-2-il]metil acetato
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Glucose pentaacetate
Punto de fusión 130°C to 132°C
Cantidad 50 g
Beilstein 98851
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Rotación óptica +5° (c=5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.34
Porcentaje de pureza 98%