Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentaacetato de beta-D-glucosamina, 96 %
Código de producto. 11382836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382836 5 g 5 g
11372836 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382836 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L09020.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7772-79-4 | C16H23NO10 | 389.357 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-79-4
Fórmula molecular C16H23NO10
Peso molecular (g/mol) 389.357
Número MDL MFCD00006595
Clave InChI OVPIZHVSWNOZMN-OXGONZEZSA-N
Sinónimo n-acetyl-beta-d-glucosamine tetraacetate, 2-acetamido-1,3,4,6-tetra-o-acetyl-2-deoxy-beta-d-glucopyranose, beta-d-glucosamine pentaacetate, 2-acetamido-2-deoxy-beta-d-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, 2r,3s,4r,5r,6s-5-acetamido-3,4,6-triacetoxy-tetrahydropyran-2-yl methyl acetate, beta-d-galactosamine pentaacetate, 2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-galactopyranose 1,3,4,6-tetraacetate, 2r,3s,4r,5r,6s-3,4,6-tris acetyloxy-5-acetamidooxan-2-yl methyl acetate, n-acetyl-, a-d-glucosamine tetraacetate, glc-n-ac free
PubChem CID 99461
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4,6-triacetiloxoxan-2-il]metilo
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Glucosamine pentaacetate
Punto de fusión 184°C to 189°C
Cantidad 5 g
Beilstein 98835
Rotación óptica +4° (c=10 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.37
Porcentaje de pureza 96%