Learn More
Éster metílico del ácido beta-D-glucopiranurónico 2,3,4-triacetato 1-(carbonato de 4-nitrofenilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-D-Glucopyranuronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate 1-(4-Nitrophenyl Carbonate) |
| CAS | 228412-71-3 |
| Fórmula molecular | C20H21NO14 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [Methyl(2,3,4-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)uronate]-4-nitro-phenyl Carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21NO14/c1-9(22)30-14-15(31-10(2)23)17(32-11(3)24)19(34-16(14)18(25)29-4)35-20(26)33-13-7-5-12(6-8-13)21(27)28/h5-8,14-17,19H,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,19-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(4-nitrofenoxi)carboniloxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 499.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 499.0962 |