Learn More
beta-D-glucopiranosilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-D-Glucopyranosylamine |
| CAS | 7284-37-9 |
| Fórmula molecular | C6H13NO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO5/c7-6-5(11)4(10)3(9)2(1-8)12-6/h2-6,8-11H,1,7H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | C(O)[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N)O1 |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-amino-6-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 179.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.08 |