Learn More
Thermo Scientific Chemicals beta-D-gentobiosa, 98 %
Código de producto. 15458229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458229 500 mg 500 miligramos
15448229 100 mg 100 miligramos
15438229 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458229 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66750.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 554-91-6 | C12H22O11
Gentiobiose was used in binding assays to determine if coelomic cytolytic factor 1 (CCF-1) binds to β-1,3-glucans to stimulate the pro-PO-activating system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la gentobiosa se utilizó en ensayos de unión para determinar si el factor citolítico coelómico 1 (CCF-1) se une a β-1,3-glucanos para estimular el sistema de activación pro-PO.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-91-6
Fórmula molecular C12H22O11
Número MDL MFCD00198056
Sinónimo 6-O-(beta-D-Glucopyranosyl)-D-glucopyranose; Amygdalose
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Gentiobiose
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 93354
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo