Learn More
Pentaacetato beta-D-Galactosa, TRC
Código de producto. 30179331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179331 5 g 5 g
30179231 25 g 25 g
30179277 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1557655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4163-60-4
Fórmula molecular C16H22O11
Peso molecular (g/mol) 390.34
Nombre IUPAC (3,4,5,6-tetraacetiloxioxiano-2-il)acetato de metilo
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)C1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Galactose Pentaacetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.1162