Learn More
pentaacetato de beta-D-galactosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424793 25 g 25 g
11414793 5 g 5 g
11434793 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424793 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12163.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4163-60-4 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml), cloroformo y agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4163-60-4
Fórmula molecular C16H22O11
Peso molecular (g/mol) 390.341
Número MDL MFCD00063259
Clave InChI LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N
Sinónimo beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate
PubChem CID 94752
Nombre IUPAC acetato de metilo [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetiloxioxan-2-il]
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Galactose pentaacetate
Punto de fusión 142°C to 146°C
Cantidad 25 g
Beilstein 98853
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/ml),chloroform,and water.
Rotación óptica +24° (c=4 in chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.34
Porcentaje de pureza 98%