Learn More
Beta-D-Galactopiranosilamina, TRC
Código de producto. 30395398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395398 1 g
30390489 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395398 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG1544751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6318-23-6
Fórmula molecular C6 H13 N O5
Peso molecular (g/mol) 179.17
Sinónimo 1-Amino-1-Deoxy-beta-D-Galactose
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6R)-2-amino-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
SMILES N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-D-Galactopyranosylamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO5/c7-6-5(11)4(10)3(9)2(1-8)12-6/h2-6,8-11H,1,7H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0794