Learn More
Beta-D-alopiranosa, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447429 250 mg 250 miligramos
15437429 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15447429 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66172.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7283-09-2
Número MDL MFCD00063268
Specifications
Nombre del producto químico o material beta-D-Allopyranose
Punto de fusión 148°C to 150°C
Color Blanco
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-chlorophenyl dimethylcarbamate, p-chlorophenyl-n,n-dimethyl carbamate, 4-chlorophenyl n,n-dimethylcarbamate, dimethylcarbamic acid 4-chlorophenyl ester, n,n-dimethyl-4-chlorophenylcarbamate
Clave InChI QTILATGINOFTLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Nombre IUPAC (4-clorofenilo) N,N-dimetilcarbamato
Peso molecular (g/mol) 199.63
PubChem CID 350036
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo