Learn More
beta-cipermetrina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309572 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309572 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010490AL
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Cypermethrin
CAS 1224510-29-5
Nombres de analitos o componentes beta-Cypermethrin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H19 Cl2 N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (1S)-rel-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, Beta-cypermethrin, beta-Cypermethrin, Chinmix, Cypermethrin-beta, Cypermethrin-β, β-Cypermethrin
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17?,18-,20+/m0/s1
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Nombre IUPAC (1S)-3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [(R)-ciano-(3-fenoxifenil)metil]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 416.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.0742 g/mol