Learn More
beta-cipermetrina, TRC
Código de producto. 30358360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30358360 10 mg
30367931 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98939010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1224510-29-5
Fórmula molecular C22 H19 Cl2 N O3
Peso molecular (g/mol) 416.3
Sinónimo Beta-cypermethrin, Chinmix, Cypermethrin-beta, Cypermethrin-β, β-Cypermethrin
Nombre IUPAC [(R)-ciano-(3-fenoxifenil)metilo] (1S)-3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC1(C)C(C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Cypermethrin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17?,18-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.0742