Learn More
Beta-ciclogeraniol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Cyclogeraniol |
| CAS | 472-20-8 |
| Fórmula molecular | C10 H18 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclohexene-1-methanol, 2,6,6-trimethyl-, 2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-methanol, (2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)methanol, Cyclogeranyl alcohol, β-Cyclogeraniol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h11H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=C(CO)C(C)(C)CCC1 |
| Nombre IUPAC | (2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 154.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.1358 |