Learn More
Beta-Ciclodextrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Betadex |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H70O35/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51/h8-63H,1-7H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1134.3698 |
| Porcentaje de pureza | >95% |