Learn More
beta-Ciclodextrina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495419 25 g 25 g
15405429 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63161.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.74€
    35.65€ / 25 g
    Ahorro 7.09€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
Use to solubilize non-polar compounds such as fatty acids, lipids and cholesterol. Reported useful for the selective precipitation of enantiomeric, positional or structural isomersβ-Cyclodextrin is used with dansyl chloride to form water-soluble complexes for fluorescent labeling of proteins. It is an active ingredient of household odor eliminator. It is also used in personal care products like toothpastes, skin creams and dusting powders. It finds applications in the cosmetic industry for products like detergents and perfumes for the controlled release of fragrances. Further, it is used to produce HPLC columns allowing chiral enantiomers separation. In addition to this, it is used to decrease the level of cholesterol in milk fat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para solubilizar compuestos no polares como ácidos grasos, lípidos y colesterol. Es útil para la precipitación selectiva de isómeros enantioméricos, posicionales o estructurales. La β-Ciclodextrina se utiliza con cloruro de dansilo para formar complejos solubles en agua para el marcado fluorescente de proteínas. Es un ingrediente activo del eliminador de olores domésticos. También se utiliza en productos de cuidado personal como dentífricos, cremas para la piel y polvos de talco. Tiene aplicaciones en el sector cosmético en productos como detergentes y perfumes para la liberación controlada de fragancias. Además, se utiliza para producir columnas de HPLC que permiten la separación de enantiómeros quirales. Además de esto, se utiliza para disminuir el nivel de colesterol en la grasa de la leche.
Solubilidad
Soluble en agua e hidróxido de amonio.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7585-39-9
Fórmula molecular C42H70O35
Peso molecular (g/mol) 1134.99
Número MDL MFCD00078139
Clave InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hidroximetil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctaciclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontano-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Cyclodextrin
Punto de fusión 290°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 78623
Índice Merck 14,2718
Información de solubilidad Soluble in water and ammonium hydroxide.
Rotación óptica +162° (c=1.5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1134.98
Forma física Polvo