Learn More
Hidrato de beta-ciclodextrina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491888 100 g 100 g
11471888 5 g 5 g
11481888 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14529.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68168-23-0 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
beta-Cyclodextrin hydrate forms clathrates. Produces a water-soluble complex with dansyl chloride for the fluorescent labeling of proteins. It is used in pharmaceutical research, as pharmaceutical intermediates and also as chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de beta-ciclodextrina forma clatráticos. Produce un complejo hidrosoluble con cloruro de dansilo para el etiquetado fluorescente de proteínas. Se utiliza en la investigación farmacéutica, como sustancia intermedia en la industria farmacéutica y, también, como reactivo químico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (18,5 g/L a 25 °C).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68168-23-0
Fórmula molecular C42H70O35
Peso molecular (g/mol) 1134.99
Número MDL MFCD00150811
Clave InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-cyclodextrin hydrate, schardinger, a-dextrin hydrate, beta-cyclodextrin hydrate, puriss hplc
PubChem CID 53486154
Nombre IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hidroximetil)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctaciclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontano-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Cyclodextrin hydrate
Punto de fusión 288°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 5915513
Índice Merck 14,2718
Información de solubilidad Slightly soluble in water (18.5g/L at 25°C).
Rotación óptica +142° (c=1.5 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1134.98 (Anhydrous)