Learn More
beta-ciclocitral, grado técnico, TRC
Código de producto. 30354311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30354311 10 g
30362628 5 g
30359686 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98782510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 432-25-7
Fórmula molecular C10 H16 O
Peso molecular (g/mol) 152.23
Sinónimo 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl-, 2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 1-Formyl-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexene, 2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenecarboxaldehyde, β-Cyclocitral
Nombre IUPAC 2,6,6-trimetilciclohexeno-1-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=O)C(C)(C)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Cyclocitral
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h7H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201