Learn More
Beta-(cianoimino)-1-piperidinapropanamida, TRC
Código de producto. 30368062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30368062 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30368062 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98176025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-(Cyanoimino)-1-piperidinepropanamide
CAS 1798387-81-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9H14N4O
Cantidad 25 mg
Sinónimo Minoxidil EP Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4O/c10-7-12-9(6-8(11)14)13-4-2-1-3-5-13/h1-6H2,(H2,11,14)
SMILES NC(=O)CC(=NC#N)N1CCCCC1
Nombre IUPAC 3-cianoimino-3-piperidin-1-ilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 194.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1168
Porcentaje de pureza >95