Learn More
Éster etílico del ácido beta-cianobencenopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Cyanobenzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 14025-83-3 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 3-(3-Cyanophenyl)propanoate, Ethyl 3-cyano-3-phenylpropanoate, Ethyl 3-cyano-3-phenylpropionate, Ethyl beta-cyanohydrocinnamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO2/c1-2-15-12(14)8-11(9-13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(C#N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-ciano-3-fenilpropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.095 |