Learn More
Éster etílico del ácido beta-ciano-beta-metil-hidrocinámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Cyano-beta-methyl-hydrocinnamic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 123064-05-1 |
| Fórmula molecular | C13H15NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | beta-Cyano-beta-methyl-benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO2/c1-3-16-12(15)9-13(2,10-14)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,3,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(C)(C#N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-ciano-3-fenilbutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 217.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1103 |