Learn More
beta-Costol, TRC
Código de producto. 30010862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010862 2.5 mg 2.50 miligramo
30009584 0.5 mg 0.50 miligramo
30009447 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6975702.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 515-20-8
Fórmula molecular C15 H24 O
Peso molecular (g/mol) 220.351
Sinónimo [2R-(2α,4aα,8aβ)]-Decahydro-4a-methyl-β,8-bis(methylene)-2-Naphthaleneethanol;2-((2R,4aR,8aS)-4a-Methyl-8-methylenedecahydronaphthalen-2-yl)prop-2-en-1-ol;(2R,4aR,8aS)-Decahydro-4a-methyl-β,8-bis(methylene)-2-naphthaleneethanol;(+)-Costol;(+)-β-Costol;Sesquibenihiol;Costol;Eudesma-4(14),11(13)-dien-12-ol;
Nombre IUPAC 2-[(2R,4aR,8aS)-4a-metil-8-metilideno-1,2,3,4,5,6,7,8a-octahidronaftalen-2-il]prop-2-en-1-ol
SMILES C[C@]12CCCC(=C)[C@@H]1C[C@@H](CC2)C(=C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Costol
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-11-5-4-7-15(3)8-6-13(9-14(11)15)12(2)10-16/h13-14,16H,1-2,4-10H2,3H3/t13-,14+,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.183