Learn More
Beta-Cortolone, TRC
Código de producto. 30133635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133635 25 mg 25 miligramos
17923195 50 mg 50 miligramos
17914415 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC69628525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 667-66-3
Fórmula molecular C21 H34 O5
Peso molecular (g/mol) 366.49
Sinónimo 3α,17,20β,21-Tetrahydroxy-11-pregnanone, 5β-Pregnan-11-one, 3α,17,20β,21-tetrahydroxy- (7CI,8CI), 20β-Cortolone, 20β-Hexahydrocortisone, 3α,17,20β,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-11-one, 3α,17α,20β,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-11-one, 5β-Pregnan-3α,17α,20β,21-tetrol-11-one, 5β-Pregnane-3α,17α,20β,21-tetrol-11-one, NSC 56997
Nombre IUPAC (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-3,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-11-una
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)([C@H](O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Cortolone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,17-18,22-23,25-26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2406